Merck
43883
Octamethylcyclotetrasiloxane
analytical standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
[-Si(CH3)2O-]4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
296.62
UNSPSC Code:
77101502
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-136-7
Beilstein/REAXYS Number:
1787074
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
1 (vs air)
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
175-176 °C (lit.)
mp
17-18 °C (lit.)
density
0.956 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C[Si]1(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O[Si](C)(C)O1
InChI
1S/C8H24O4Si4/c1-13(2)9-14(3,4)11-16(7,8)12-15(5,6)10-13/h1-8H3
InChI key
HMMGMWAXVFQUOA-UHFFFAOYSA-N
General description
This compound is listed in the SVHC (Substances of very high concern) candidate list of ECHA (European Chemicals Agency)
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octamethylcyclotetrasiloxane
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3 - PBT - Repr. 2 - vPvB
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
556-67-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)