Přeskočit na
8.14479
Samarium
powder for synthesis
Synonyma:
Samarium
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 270,00 Kč
10 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 180,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
Sm
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
150.36
UNSPSC Code:
12141612
EC Index Number:
231-128-7
NACRES:
NA.22
MDL number:
1 270,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
mp
1072 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Sm]
InChI
1S/Sm
InChI key
KZUNJOHGWZRPMI-UHFFFAOYSA-N
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
GF397206412612031.12321
Samarium powder, max. particle size 500 micron, weight 50 g, purity 99.9%
GF39720641
Samarium
Samarium −40 mesh, 99% trace rare earth metals basis
Sigma-Aldrich
261203
Samarium
form
powder
form
powder
form
(granules)
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
no temp limit
mp
1072 °C
mp
1074 °C (lit.)
mp
1074 °C (lit.)
mp
2325 °C
Analysis Note
Assay (on Sm): ≥ 99.7 %
Identity (ICP-OES): passes test
pictograms
Flame
signalword
Warning
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2 - Water-react. 3
Skladovací třída
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
814479001004027269064525
814479000104022536415109
Questions
  1. Bonjour. J'aurais aimé connaître la granulométrie de la poudre de samarium ref 8.14479 (quel diamètre de particules moyen). Merci.
    1 answer
    1. The particle size of this product is not determined.