Přeskočit na
8.08614
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
for synthesis
Synonyma:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, Melamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
743,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 250,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 400,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C3H6N6
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.12
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-615-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
743,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
66.65 hPa ( 315 °C)
Quality Segment
form
powder
autoignition temp.
>600 °C
potency
3161 mg/kg LD50, oral (Rat), >1000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7-8 (20 °C, 32 g/L in H2O)
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
mp
354 °C (decomposition)
solubility
3.2 g/L
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[nH]1[c]([nH][c]([nH][c]1=N)=N)=N
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Synthesis, biological and in silico studies of a tripodal schiff base derived from 2, 4, 6-triamino-1, 3, 5-triazine: Discusses the synthesis and potential applications of a new Schiff base derived from 2,4,6-triamino-1,3,5-triazine in pharmaceuticals and biotechnology (Oruma et al., 2021).
Analysis Note
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR127452549M2659
Melamine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1274
Melamine
Melamine analytical standard
Supelco
52549
Melamine
Melamine 99%
Sigma-Aldrich
M2659
Melamine
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
3.2 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
form
powder
form
-
form
-
form
powder
density
1.57 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
bp
>354 °C/1013 hPa (sublimed)
bp
-
bp
-
bp
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-78-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
808614010004022536401027
808614100004022536401034
808614902504022536873145