Merck
M2659
Melamine
99%
Synonyma:
2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine, sym-Triaminotriazine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C3N3(NH2)3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
126.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-615-4
Beilstein/REAXYS Number:
124341
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
>300 °C (lit.)
solubility
water: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless
SMILES string
Nc1nc(N)nc(N)n1
InChI
1S/C3H6N6/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1/h(H6,4,5,6,7,8,9)
InChI key
JDSHMPZPIAZGSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Melamine can be used as a:
  • Reactant in the preparation of melamine trisulfonic acid (MTSA) which is used as a catalyst in various reactions.
  • Nitrogen source for the large scale synthesis of nitrogen-doped graphene (NG).
  • Heterogeneous catalyst in combination with lewis acid ZnI2 for conversion of carbon dioxide to cyclic carbonates.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Melamine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 2
target_organs
Urinary tract
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
572.0 °F - closed cup
flash_point_c
300 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-78-1
CAS No.
108-78-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)