Změnit zobrazení
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 170,00 Kč 877,50 Kč | |
| 100 g | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 410,00 Kč |
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C4H4N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
80.09
UNSPSC Code:
12352005
EC Index Number:
206-027-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
crystals
877,50 Kč
Ceníková cena1 170,00 KčUložit 25 %Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohliQuality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
crystals
bp
115-118 °C/1013 hPa
mp
49-52 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
n1ccncc1
InChI
1S/C4H4N2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H
InChI key
KYQCOXFCLRTKLS-UHFFFAOYSA-N
Application
- X-ray transient absorption reveals the 1Au (npi*) state of pyrazine in electronic relaxation: This study reports on the photoinduced dynamics of pyrazine, providing insights into its electronic relaxation pathways (Scutelnic et al., 2021).
- Theoretical evaluation of corrosion inhibition performance of some pyrazine derivatives: This paper evaluates the efficiency of pyrazine derivatives as corrosion inhibitors, providing a theoretical perspective on their adsorption properties (Obot and Gasem, 2014).
- Pyrazine derivatives as green oil field corrosion inhibitors for steel: Investigates the effectiveness of pyrazine derivatives in preventing corrosion in oil field applications, emphasizing their environmentally friendly properties (Obot et al., 2019).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
Melting range (lower value): ≥ 51 °C
Melting range (upper value): ≤ 54 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 |
| mp 49-52 °C | mp -42 °C | mp 224-227 °C | mp 50-56 °C (lit.) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. - |
| form crystals | form liquid | form powder | form - |
| bp 115-118 °C/1013 hPa | bp 115 °C/1013 hPa | bp - | bp 115-116 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyrazine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8070640002 | 04027269276515 |
| 8070640100 | 04027269053475 |
| 8070640010 | 04022536393643 |