Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 989,00 Kč | |
| 25 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 680,00 Kč | |
| 250 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 170,00 Kč |
O této položce
989,00 Kč
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
355 °C
potency
980 mg/kg LD50, oral (Rat), 730 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
187 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point 71 °C
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N[C@@H](C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -40.0 - -38.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -10 °C | mp -10 °C | mp -65 °C | mp <-60 °C |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| bp 187 °C/1013 hPa | bp 187 °C/1013 hPa | bp 184-186 °C/1013 hPa | bp 200-202 °C/1013 hPa |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8070470250 | 04022536919003 |
| 8070470010 | 04027269276911 |
| 8070470025 | 04022536393223 |