Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 800,00 Kč | |
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 750,00 Kč |
O této položce
800,00 Kč
vapor pressure
0.4 hPa ( 20 °C)
Quality Level
description
Drug Control: Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
355 °C (DIN 51794)
drug control
Pszichotróp anyag / Psychotropic Substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
pH
>7 (20 °C, 40 g/L in H2O)
bp
187 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
transition temp
flash point 71 °C (DIN 51758)
solubility
40 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3
InChI key
RQEUFEKYXDPUSK-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.952 - 0.955
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): +38.0 - +41.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥98.0% (GC) | assay ≥99.0% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| solubility 40 g/L | solubility - | solubility 42 g/L | solubility 63.25 g/L |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
| bp 187 °C/1013 hPa | bp 187 °C/1013 hPa | bp 184-186 °C/1013 hPa | bp 200-202 °C/1013 hPa |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8070310010 | 04022536392974 |
| 8070310100 | 04022536392981 |