Přeskočit na
8.02885
Cyclohexylamine
for synthesis
Synonyma:
Cyclohexylamine, Aminocyclohexane, Cyclohexanamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
712,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
868,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 930,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H13N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
99.17
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
203-629-0
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Form:
liquid
712,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
14 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
265 °C
potency
300 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
1.6-9.4 % (v/v)
pH
11.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
133-134 °C/1013 hPa
mp
-18 °C
transition temp
flash point 27 °C
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC1CCCCC1
InChI
1S/C6H13N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5,7H2
InChI key
PAFZNILMFXTMIY-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fluorescent sensor for aliphatic amines: Research on a mixed-linkage donor-acceptor covalent organic framework reveals its potential as a turn-on fluorescent sensor for aliphatic amines, including cyclohexylamine, providing insights into its applications in chemical sensing technologies (Yue et al., 2023).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.866 - 0.868
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.02948C996048.43280
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
bp
133-134 °C/1013 hPa
bp
-
bp
54 °C/11 mmHg (lit.)
bp
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
powder
mp
-18 °C
mp
-0.1 °C
mp
-
mp
302-303 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexylamine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
80.6 °F - closed cup
flash_point_c
27 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Kotagiri Venkata Rao et al.
Journal of the American Chemical Society, 142(1), 598-605 (2019-12-10)
In general, supramolecular polymers are thermally labile in solution and easily depolymerized upon heating. This dynamic nature is beneficial in many aspects but limits certain applications. Recently, we developed "thermally bisignate supramolecular polymerization", through which a polymer is formed upon
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
802885010004022536376790
802885250004022536376813
802885100004022536376806