Přeskočit na
8.43280
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
for synthesis
Synonyma:
3-(Cyclohexylamino)-1-propanesulphonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 610,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 010,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C9H19NO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
221.32
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
214-492-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
Form:
powder
1 610,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
302-303 °C
solubility
110 g/L
bulk density
400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO3S/c11-14(12,13)8-4-7-10-9-5-2-1-3-6-9/h9-10H,1-8H2,(H,11,12,13)
InChI key
PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): ≥ 99.0 %
Loss on Drying (105°C): ≤ 1.5 %
Identity (NMR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C2632RDD015C6070
CAPS ≥99%
Sigma-Aldrich
C2632
CAPS
CAPS anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ≥99%
Sigma-Aldrich
RDD015
CAPS
CAPS BioXtra, ≥99%
Sigma-Aldrich
C6070
CAPS
solubility
110 g/L
solubility
H2O: soluble 15g + 85 mL, clear, colorless
solubility
water: 15 % (w/w), clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
Quality Level
200
Quality Level
400
Quality Level
100
Quality Level
400
mp
302-303 °C
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
room temp
form
powder
form
crystalline powder
form
powder
form
powder
pH
4-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
3.0-7.0
pH
3.0-7.0
pH
3.0-7.0 (20 °C, 0.5 M in H2O)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
843280002504027269059392
843280010004027269059408