Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 766,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 740,00 Kč |
O této položce
766,00 Kč
vapor pressure
2 hPa ( 20 °C)
Quality Level
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
455 °C
potency
266 mg/kg LD50, oral (Rat), 475 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-7.3 % (v/v)
pH
2.3 (25 °C, 500 g/L in H2O)
mp
-46 °C
transition temp
flash point 62 °C
solubility
618 g/L
density
0.95 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.947 - 0.949
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99% | assay 99% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300, 400 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility 618 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| mp -46 °C | mp −47 °C (lit.) | mp −47 °C (lit.) | mp −47 °C (lit.) |
| form liquid | form - | form liquid | form - |
| density 0.95 g/cm3 at 20 °C | density 0.95 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.95 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.95 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyric acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 8004721000 | 04022536359663 |
| 8004720100 | 04022536359649 |