Merck
I1754
Isobutyric acid
99%
Synonyma:
2-Methylpropionic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2CHCO2H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
88.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-195-7
Beilstein/REAXYS Number:
635770
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.04 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
1.5 mmHg ( 20 °C)
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
824 °F
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.393 (lit.)
bp
153-154 °C (lit.)
mp
−47 °C (lit.)
density
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
CC(C)C(O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)
InChI key
KQNPFQTWMSNSAP-UHFFFAOYSA-N
General description
Isobutyric acid is a carboxylic acid used as a building block in the production of active pharmaceutical ingredients (APIs).
Application
Isobutyric acid can be used:
  • to synthesize butyl isobutyrate via esterification with n-butanol using lipases
  • as a precursor for Methacrylic acid (MAA) through catalytic oxidative dehydrogenation. It can be produced through fermentative pathways
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyric acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)