Přeskočit na
5.89569
Dimethyl sulfoxide
anhydrous, ≥99.9%
Synonyma:
DMSO
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 840,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 010,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 080,00 Kč
2 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 600,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH3)2SO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
78.13
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352119
Beilstein/REAXYS Number:
506008
MDL number:
Assay:
≥99.9%
Grade:
anhydrous
Bp:
189 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.42 mmHg ( 20 °C)
2 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
2.7 (vs air)
vapor pressure
0.42 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.9%
autoignition temp.
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
refractive index
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
solubility
H2O: miscible (completely)
density
1.10 g/mL (lit.)
SMILES string
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Disclaimer
Supercools easily and remelts slowly at room temperature. Solidified product can be re-liquified by warming to room temperature without detriment to the product.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
900645472301D2650
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.9%
assay
≥99.7%
grade
anhydrous
grade
ZerO2®
grade
ACS reagent
grade
Hybri-Max
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
400
solubility
H2O: miscible (completely)
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: miscible (completely)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
vapor density
2.7 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl sulfoxide
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
589569100004065267748559
589569010004065267748535
589569025004065267748542
589569200004065267748566
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Does this product possess a sure seal cap or any other type of membrane so that entrence of ambient air is inhibited when opening and closing anhydrous DMSO?
    1 answer
    1. This product is packed with a cap designed to inhibit the entrance of ambient air when opening and closing anhydrous DMSO.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?