Přeskočit na
524617
L-α-Lecithin
≥98% (TLC), liquid, lipotropic agent, Calbiochem
Synonyma:
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, L-α-Phosphatidylcholine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 mg
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 290,00 Kč
O této položce
Číslo CAS:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
liquid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze
3 290,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
L-α-Lecithin, Egg Yolk, Highly Purified, Chromatographically purified.
Quality Level
description
Merck USA index - 14, 5428
assay
≥98% (TLC)
form
liquid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
chloroform: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
General description
Chromatographically purified. A lipotropic agent.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable: no
Primary Target
A lipotropic agent
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Packaging
Packaged under inert gas
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Physical form
In Chloroform:MeOH (3:2), 0.1% BHT at 100 mg/ml.
Preparation Note
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Other Notes
Due to the nature of the Hazardous Materials in this shipment, additional shipping charges may be applied to your order. Certain sizes may be exempt from the additional hazardous materials shipping charges. Please contact your local sales office for more information regarding these charges.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Flammable (J)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
429415P5638P4139
form
liquid
form
solid
form
powder or solid
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
-
assay
-
assay
≥99%
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze
storage condition
OK to freeze
storage condition
-
storage condition
-
Still not finding the right product?
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1 + 67-66-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Irina S R Rio et al.
Pharmaceutics, 13(11) (2021-11-28)
Liposome-like nanoarchitectures containing manganese ferrite nanoparticles covered or decorated with gold were developed for application in dual cancer therapy, combining chemotherapy and photothermia. The magnetic/plasmonic nanoparticles were characterized using XRD, UV/Visible absorption, HR-TEM, and SQUID, exhibiting superparamagnetic behavior at room
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
524617-250MG04055977197440