Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 100 g | Očekávané datum odeslání27. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 8 390,00 Kč |
O této položce
8 390,00 Kč
Očekávané datum odeslání27. května 2026podrobné informace
Název produktu
L-α-Lecithin, Soybean, L-α-Lecithin, Soybean, CAS 8002-43-5, is a concentrate of soybean lecithin consisting of more than 94% phosphatidylcholine and less than 2% triglycerides.
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 5428
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
light yellow
solubility
RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid, chloroform: 200 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC)OCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C42H80NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-42(45)51-40(39-50-52(46,47)49-37-36-43(3,4)5)38-48-41(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h14,16,20-21,40H,6-13,15,17-19,22-39H2,1-5H3/b16-14+,21-20+/t40-/m1/s1
InChI key
JLPULHDHAOZNQI-JLOPVYAASA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Packaging
Preparation Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form liquid | form powder or solid | form lyophilized powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename Calbiochem® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility RPMI culture medium: 10 mg/mL, turbid, chloroform: 200 mg/mL | solubility chloroform: soluble | solubility - | solubility - |
| storage condition OK to freeze | storage condition OK to freeze | storage condition - | storage condition - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-α-Lecithin, Soybean
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Sortimentní položky
Zjistěte více o našem portfoliu kultivačních médií pro mikrobiologické vyšetření nesterilních výrobků, které jsou plně v souladu s harmonizovaným lékopisem.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Související obsah
Culture Media for compendial methods
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 429415-100GM | 07790788050245 |