Přeskočit na
444286-M
MMP-2 Inhibitor II
The MMP-2 Inhibitor II, also referenced under CAS 869577-51-5, controls the biological activity of MMP-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonyma:
MMP-2 Inhibitor II, (4-(4-(Methanesulfonamido)phenoxy)phenylsulfonyl)methyloxirane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
5 mg
Očekávané datum odeslání28. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
6 180,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C16H17NO6S2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
383.44
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, desiccated, protect from light
6 180,00 Kč
Očekávané datum odeslání28. května 2026podrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
potency
2.4 μM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 200 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(Nc1ccc(cc1)Oc2ccc(cc2)[S](=O)(=O)CC3OC3)C
InChI
1S/C16H17NO6S2/c1-24(18,19)17-12-2-4-13(5-3-12)23-14-6-8-16(9-7-14)25(20,21)11-15-10-22-15/h2-9,15,17H,10-11H2,1H3
InChI key
ADEXXMLIERNFQB-UHFFFAOYSA-N
General description
An oxirane analog of SB-3CT, pMS (Cat. No. 444285) that acts as a selective, active site-binding, irreversible inhibitor of MMP-2 (Ki = 2.4 µM). Although less potent, it exhibits enhanced selectivity towards MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively) than SB-3CT, pMS.
Biochem/physiol Actions
Secondary Target
MMP-2 (Ki = 45 and 379 µM for MMP-1 and MMP-7, respectively)
Other Notes
Ikejiri, M., et al. 2005. J. Biol. Chem.280, 33992.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
444294-M444278-M444251-M
form
solid
form
powder
form
solid
form
lyophilized solid
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥93% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light, desiccated
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
444286-5MG04055977186031