Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 g | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 4 870,00 Kč | |
| 25 g | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 12 700,00 Kč |
O této položce
4 870,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Quality Segment
description
RTECS - FF2200000
assay
≥98% (titration)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white
solubility
aqueous buffer: 2-5 mg/mL, water: 2-5 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.N(CCCN(CC)C#N)(C)C
InChI
1S/C8H17N3.ClH/c1-4-11(8-9)7-5-6-10(2)3;/h4-7H2,1-3H3;1H
InChI key
FDXPUDRRFDHONO-UHFFFAOYSA-N
General description
Packaging
Preparation Note
Other Notes
Richardson, A., et al. 1992. Biochem. Pharmacol. 43, 1415.
Taniuchi, M., et al. 1986. Proc. Natl. Acad. Sci. USA83, 1950.
Chase, J.W., et al. 1983. Proc. Natl. Acad. Sci. USA80, 5480.
Williams, A., et al. 1981. J. Am. Chem. Soc.103, 7090.
Yamada, H., et al. 1981. Biochemistry20, 4836.
Thomas, J.O., et al. 1978. J. Mol. Biol.123, 149.
Ozawa, H. 1970. Biochemistry9, 2158.
Kopple, K.D., et al. 1962. J. Am. Chem. Soc.84, 4457.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (titration) | assay - | assay - | assay ≥98.0% (AT) |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C (−15°C to −25°C) | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility aqueous buffer: 2-5 mg/mL, water: 2-5 mg/mL | solubility - | solubility H2O: ≤100 mg/mL | solubility H2O: soluble 1 gm/10 ml, clear to very slightly hazy, colorless to very faintly yellow |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| color white | color - | color white to off-white | color - |
signalword
Danger
target_organs
Stomach,large intestine,lymph node
Skladovací třída
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 341006-5GM | 04055977215403 |
| 341006-25GM | 07790788054182 |