Přeskočit na
1.51161
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 F₂₅₄s MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 10 cm, glass support
Synonyma:
HPTLC RP-18 Silica Gel Plates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
25 units
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
17 700,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
17 700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
100 μm
plate L × W
20 cm × 10 cm
particle size
5-6 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 20 x 10cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.009341.009331.13192
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
HPTLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
packaging
pkg of 25 plates
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C