Merck
1.00933
TLC plates, Silica gel 60 F₂₅₄ MS-grade
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyma:
High Purity Silica Gel 60 TLC Plates
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41115711
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
material
glass support, silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
packaging
pkg of 25 plates
technique(s)
TLC-MS: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
layer thickness
200 μm
plate L × W
20 cm × 20 cm
particle size
10-12 μm
pore size
60 Å medium pore diameter
storage temp.
2-30°C
General description
25 Glass plates 20 x 20 cm
Reference:
Gertrud Morlock, Wolfgang Schwack
Coupling of planar chromatography to mass spectrometry
TrAC Trends in Analytical Chemistry, Volume 29, Issue 10, 2010, Pages 1157-1171
Analysis Note
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.7 - 11.7 µm Layer thickness: 170 - 220 µm
Chromatographic testing:
A) colour test
hRf-values
  • bleu vif organol, lipophile: 11 - 25
  • Ceres Black G, lipophile: 34 - 48
  • ceres Violet brn, lipophile: 52 - 67
separation number (colour test, lipophile): ≥ 10.5
Typical value determined on a conditioned plate
Eluent A) Toluene (45% rel. humidity)
B) biggest single peak area (BPC) ≤ area of 20ng Resorcin: Conforms
  • Noise (TIC): Conforms
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100933000104027269302337