Přeskočit na
1.32372
MC-Media Pad® EB
selective for enterobacteriaceae, ready-to-use, pack of 4 × 25 pieces
Synonyma:
MC-Media Pad®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
4 x 25 each
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 250,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.75
UNSPSC Code:
41116131
3 250,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
description
Detection of Enterobacteriaceae
sterility
sterile; aseptically processed
product line
MC-Media Pad®
form
liquid
feature
ready-to-use
packaging
pack of 4 × 25 pieces
technique(s)
microbiological culture: suitable
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
2-8°C
suitability
selective for enterobacteriaceae
General description
MC MEDIA PAD® is designed to ensure hygiene control in the food and beverage industry. Itsimplifies the process of detecting and enumerating Enterobacteriaceae, acommon quality indicator of food contamination. The MC MEDIA PAD® is a pre-sterilized, ready-to-use dry culture device, minimizing waste andsimplifying testing procedures. It contains a unique adhesive sheet, a test padcoated with medium and water absorption polymer, and a transparent cover film. The selective medium,pH indicator, and redox indicator enable specific and reliable detection. Uponinoculation, the sample diffuses through the pad via capillary action,automatically reconstituting the medium. The distinctive color change frompurple to red coloured colonies with a yellow zone in the test pad provides aclear visual indication of the presence of Enterobacteriaceae spp. presence.
Application
MC MEDIA PAD® is used for the enumeration and selective detection of Enterobacteriaceae spp in food samples from the food and beverage industry.
Analysis Note
Count the red-coloured colonies with a yellow zone only. Colonies without the yellow zone should be ignored. In case of any difficulty in identifying the yellow zone, kindly count under a bright desk lamp or in a brighter environment.
Legal Information
MC MEDIA PAD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
548-62-9
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
132372000104054839998430