Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 7 880,00 Kč |
O této položce
7 880,00 Kč
Quality Level
product line
HY-LiTE®
packaging
pkg of 50 tests
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
water monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
detection method
bioluminescent
storage temp.
2-8°C
Související kategorie
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with HY-LITE® luminometer | compatibility for use with HY-LITE® luminometer | compatibility for use with HY-LITE® | compatibility for use with HY-LITE® luminometer |
| packaging pkg of 50 tests | packaging pkg of (Pkg of 50 pens) | packaging pkg of 20 tests (20 pens & 20 pipettes) | packaging pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| detection method bioluminescent | detection method bioluminescent | detection method bioluminescent | detection method bioluminescent |
| product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
General description
Application
Analysis Note
Appearance: passes test
Performance test: conforms
Other Notes
Legal Information
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Řešení pro kontrolu dezinfekce zajišťují bezpečnost potravin a dodržování předpisů při výrobě potravin a nápojů.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1301020021 | 04022536651767 |