Vybrat velikost
1 370,00 Kč
3 860,00 Kč
8 390,00 Kč
10 000,00 Kč
11 300,00 Kč
12 400,00 Kč
1 370,00 Kč
Očekávané datum odeslání30. prosince 2025podrobné informace
O této položce
Přeskočit na
Název produktu
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
agency
BP
Ph. Eur.
USP
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubility
93 g/L
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-30°C
Quality Level
1 of 4
Tato položka | 1.28237 | 71662 | 1.06580 |
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - |
| agency BP, USP, Ph. Eur. | agency BP, Ph. Eur., USP | agency USP/NF, tested according to Ph. Eur. | agency - |
| form solid | form crystalline | form solid | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line EMSURE® |
| solubility 93 g/L | solubility - | solubility - | solubility 93 g/L |
| density 2.1 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density 2.1 g/cm3 at 20 °C |
Application
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Legal Information
related product
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..