Přeskočit na
12-303
Jurkat Cell Lysate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 μL
Očekávané datum odeslání12. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
4 960,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Technique(s):
western blot: suitable
Species reactivity:
-
Application:
WB
Citations:
8
4 960,00 Kč
Očekávané datum odeslání12. května 2026podrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
Jurkat
Physical form
Modified RIPA buffer (50mM Tris-HCl, pH 7.4, 1% NP40, 0.25% sodium deoxycholate, 150mM NaCl, 1mM EDTA, 1mM PMSF, 1mg/ml aprotinin, 1mg/ml leupeptin, 1mg/ml pepstatin, 1mM Na3VO4, 1mM NaF) and diluted with non-reducing sample buffer (31mM Tris-HCl, pH 6.8, 5% glycerol, 1% SDS, 0.002% bromphenol blue).
Preparation Note
6 months at -20°C
Analysis Note
Routinely evaluated as a positive control for some of Upstates antibodies.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
12-30512-30212-301
biological source
human
biological source
mouse
biological source
human
biological source
human
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
pictograms
Exclamation mark
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Peixuan Zhu et al.
Leukemia & lymphoma, 54(3), 579-586 (2012-07-31)
Overexpression of zeta-chain-associated protein 70 (ZAP-70) was recently recognized as an independent prognostic marker for the aggressive form of chronic lymphocytic leukemia (CLL). The objective of this study was to demonstrate the feasibility and implementation of quantitative detection of ZAP-70
Xavier Le Guezennec et al.
Molecular and cellular biology, 26(3), 843-851 (2006-01-24)
The human genome contains a number of methyl CpG binding proteins that translate DNA methylation into a physiological response. To gain insight into the function of MBD2 and MBD3, we first applied protein tagging and mass spectrometry. We show that
Gianluca Rosso et al.
International journal of bipolar disorders, 11(1), 33-33 (2023-10-09)
The differential diagnosis of patients presenting for the first time with a depressive episode into unipolar disorder versus bipolar disorder is crucial to establish the correct pharmacological therapy (antidepressants vs mood stabilizers), but no biological markers are currently available. Several
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
12-30308436037125348