Doporučené produkty
biological source
mouse
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Cell Line Description
Quality
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)