Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 unit | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 5 400,00 Kč |
O této položce
5 400,00 Kč
grade
analytical standard
Quality Level
form
liquid
technique(s)
HPLC: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
General description
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material |
| density 1.000 g/cm3 at 20 °C | density - | density - | density - |
| pH 5 (20 °C in H2O) | pH - | pH - | pH - |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1191630001 | 04022536922270 |