Merck
C6035
Caffeine solution
analytical standard, 1.0 mg/mL in methanol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352210
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
analytical standard
Quality Segment
concentration
1.0 mg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Caffeine solution may be used as a surrogate standard for the determination of selected antibiotics like ofloxacin, norfloxacin, roxithromycin, erythromycin-H2O, sulfadiazine, sulfadimidine, sulfamethoxazole, amoxicillin and chloramphenicol in water samples using high performance liquid chromatography coupled with electrospray ionization tandem mass spectrometry(HPLC-MS-MS).
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Determination of selected antibiotics in the Victoria Harbour and the Pearl River, South China using high-performance liquid chromatography-electrospray ionization tandem mass spectrometry.
Xu W H, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 145(3), 145(3)-145(3) (2007)
Rachel A Newman et al.
Perceptual and motor skills, 116(1), 280-293 (2013-07-09)
Naps are an effective strategy for maintaining alertness and cognitive performance; however, upon abrupt wakening from naps, sleep inertia (temporary performance degradation) may ensue. In the present study, attenuation of post-nap sleep inertia was attempted by administration of caffeine gum.
Nancy N Maserejian et al.
American journal of epidemiology, 177(12), 1399-1410 (2013-06-01)
Evidence to substantiate recommendations for restriction of caffeinated or acidic beverages as self-management for lower urinary tract symptoms (LUTS) is limited. We examined longitudinal and acute associations between beverage intake and LUTS in the Boston Area Community Health (BACH) cohort
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
C6035-1ML04061833503065