Přeskočit na
1.09996
Adapter S 40
for the direct aspiration of solvents, S 40 bottle for 3 mm O.D
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 unit
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
590,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.03
UNSPSC Code:
41121815
590,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
fitting
S 40 bottle for 3 mm O.D
storage temp.
15-25°C
General description
Safe, easy and contamination free solvent handling is one of the main important topics in daily lab work. Our bottle adapter connects your S40-threaded glass bottles directly to the tubes of your instrument by 4 x 3mm openings. The use of this adapter reduces escaping solvent vapours dramatically as well as contaminations of the solvent to protect your health, the environment and the solvent quality.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.038311.038301.67206
Adapter S 40 for the direct aspiration of solvents, S 40 bottle for 3 mm O.D
Supelco
1.09996
Adapter S 40
fitting
S 40 bottle for 3 mm O.D
fitting
-
fitting
-
fitting
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
109996000104022536120751