Přeskočit na
1.09990
Silver nitrate solution
c(AgNO₃) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 amp
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 010,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
AgNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.87
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
3 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Silver nitrate solution, for 1000 ml, c(AgNO3) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Quality Level
product line
Titrisol®
form
liquid
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
concentration
0.1 M
technique(s)
titration: suitable
pH
7-9 (20 °C in H2O)
density
1.27 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Antibacterial polymeric vesicles: A novel method for the in situ fabrication of silver nanoparticle-decorated polymeric vesicles was developed using silver nitrate, indicating significant antibacterial properties suitable for various biomedical applications (Zhang et al., 2024).
Legal Information
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.117181.090801.09081
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
reaction suitability
reaction type: Precipitation reactions
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
product line
Titrisol®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
Titripur®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
0.1 M
concentration
0.05 M
concentration
1 M
concentration
0.1 M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nitrate solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c