Přeskočit na
1.07290
Phosphate modifier
for inorganic trace analysis, for graphite furnace AAS NH4H2PO4 100 ± 2 g/l in H₂O
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 560,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116107
2 560,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
storage condition
(Tightly closed.)
technique(s)
AAS: suitable
color
colorless
bp
100 °C
solubility
water: soluble
density
1.052 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
15-25°C
Application
  • Large-volume injection electrothermal AAS combined with tungsten-treated pyrolytic graphite furnace: determination of cadmium in tap, snow and river water samples with phosphate modifier.: This research demonstrates the application of phosphate modifiers in enhancing the detection sensitivity of cadmium using electrothermal atomic absorption spectrometry. It provides insights into environmental analysis techniques, particularly in the assessment of water quality (Imai S et al., 2004).
Analysis Note
Concentration ((NH4)H₂PO₄): 100 ± 2 g/l
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.072891.058131.00798
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
photometry: suitable
density
1.052 g/cm3 at 20 °C
density
1.11 g/cm3 at 20 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
storage condition
(Tightly closed.)
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
color
colorless
color
-
color
-
color
-
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7722-76-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107290005004022536744483