Přeskočit na
1.06586
Sodium phosphate dibasic
anhydrous for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Sodium phosphate dibasic, di-Sodium hydrogen phosphate, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 840,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 640,00 Kč
2.5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 290,00 Kč
12 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
30 400,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
86 000,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na2HPO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
141.96
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.0% (alkalimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
1 840,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
≥99.0% (alkalimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤0.01% Insoluble matter
loss
≤ 0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
>450 °C
bulk density
880 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.01%, Pb: ≤0.001%, heavy metals: ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Application
Sodium phosphate dibasic can be used as:
  • A component of the mobile phase for the analysis of guanidinoacetate methyltransferase using high-performance liquid chromatography (HPLC).
  • The source of phosphate ions in the synthesis of hydroxyapatite nanopowders.
Analysis Note
Assay (alkalimetric): ≥ 99.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 8.7 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: SX0720; SX0720-1; SX0720-5; SX0720-7; SX0720-20
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
5.43838RDD02271642
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥99.0% (alkalimetric)
assay
-
assay
≥99.0%
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
grade
anhydrous
grade
-
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
8.9-9.2 (25 °C, 50 g/L in water)
pH
8.8-9.4 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium phosphate dibasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
106586250004022536079653
106586905004022536079677
106586050004022536079639
106586901204027269691431
106586100004027269055516
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?