Přeskočit na
1.06054
Dichloromethane
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyma:
DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 830,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 160,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 540,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH2Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.93
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
1 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
contains
2-Methyl-2-butene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis. A typical example includes determination of polychlorinated biphenyls (PCBs) in water and soil or pesticides in fruits and vegetables.
Analysis Note
Evaporation Number: 1.9
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.06048320269676853
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
vapor density
2.9 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Identification and quantification of the most common extractables originating from single-use equipment by GC/MS and an Extractables and Leachables Screening Standard.
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Zobrazit všechen související obsah
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?