Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Očekávané datum odeslání18. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 924,00 Kč | |
| 2.5 L | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 1 400,00 Kč | |
| 25 L | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 5 940,00 Kč | |
| 180 L |
O této položce
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur.
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
liquid
expl. lim.
27 %
concentration
25%
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| concentration 25% | concentration 25.0-30.0% (Acidimetric, NH3) | concentration - | concentration 28.0-30.0% NH4OH |
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) PFAS testing | application(s) - |
| agency BP, Ph. Eur. | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency suitable for DIN 38407-42 | agency reag. Ph. Eur. |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMSURE® | product line - | product line EMSURE® |
| density 0.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9 g/mL at 25 °C (lit.), 0.892-0.910 (relative density (d 20/20)) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1054229025 | 04022536064468 |
| 1054221000 | 04022536064420 |
| 1054222500 | 04022536064444 |
| 1054229180 | 04022536064482 |