Přeskočit na
5.43830
Ammonia solution
25%, for HPLC LiChropur
Synonyma:
Ammonium hydroxide solution, Ammonium hydroxide solution, Ammonia water, Ammonia aqueous, Ammonia water
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
250 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 890,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
NH4OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
35.05
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
12142110
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3587154
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Ammonia solution 25%, for HPLC LiChropur
agency
suitable for DIN 38407-42
Quality Segment
vapor pressure
483 hPa ( 20 °C)
expl. lim.
27 %
technique(s)
HPLC: suitable
bp
37.7 °C/1013 hPa
mp
-57.5 °C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[NH4+].[OH-]
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
InChI key
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ammonia solution with a concentration of 25%serves as a mobile-phase additive or buffer in HPLC analysis. It is used toadjust the pH of the mobile phase during the chromatographic process.
Application
  • Fabrication of ammonia and acetic acid-responsive intelligent films: Discusses the development of intelligent films sensitive to ammonia and acetic acid, highlighting the versatility of 25% ammonia solutions in material science applications and their potential in creating responsive packaging materials (Xiang et al., 2024).
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
105432105428105422
Ammonia solution 25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
SAFC
105422
Ammonia solution
description
for HPLC LiChropur
description
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
description
Suprapur®
description
25%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
500
application(s)
PFAS testing
environmental
food and beverages
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-25°C
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
agency
suitable for DIN 38407-42
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
BP, Ph. Eur.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ammonia solution 25%
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system
wgk
WGK 2
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Skladovací třída
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?