Přeskočit na
1.04873
Potassium phosphate monobasic
for analysis EMSURE® ISO
Synonyma:
Potassium phosphate monobasic, Potassium dihydrogen phosphate, mono-Potassium orthophosphate, Potassium biphosphate, Potassium phosphate monobasic, prim.-Potassium phosphate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
806,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 010,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 050,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
40 300,00 Kč
50 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
65 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
KH2PO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
136.09
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-913-4
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
Solubility:
208 g/L
806,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
grade
reagent grade
agency
reag. ISO, suitable for SM 5210
product line
EMSURE®
assay
≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric)
form
solid
potency
>4640 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
loss
≤0.2% loss on drying, 110 °C, ≤0.2% loss on drying, 130 °C
pH
4.2-4.6 (20 °C, 20 g/L in H2O)
mp
252.6 °C (lit.)
solubility
208 g/L
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1200 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.003%
cation traces
As: ≤0.0002%, Cu: ≤0.0003%, Fe: ≤0.0010%, N: ≤0.001%, Na: ≤0.02%, Pb: ≤0.001%, heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Application
  • β-lactoglobulin stabilized nanemulsions--Formulation and process factors affecting droplet size and nanoemulsion stability.: This research explores the stabilization mechanisms of β-lactoglobulin in nanemulsions, with implications for pharmaceutical and food sciences, potentially utilizing substances like potassium phosphate monobasic for stability and pH control (Ali et al., 2016).
  • Reverse phase liquid chromatographic determination of sulfathiazole residues in honey.: Discusses a method for detecting sulfathiazole in honey using reverse-phase liquid chromatography, highlighting the importance of analytical techniques that could involve reagents like potassium phosphate monobasic for sample preparation and analysis (Barry and MacEachern, 1983).
Analysis Note
Assay (alkalimetric, calculated on dried substance): 99.5 - 100.5 %
Assay (alkalimetric; dried substance): ≥ 99.5 %
pH-value (5 %; water): 4.2 - 4.5
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0010 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.0010 %
Na (Sodium): ≤ 0.02 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Reducing substances: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 0.2 %
Loss on drying (130 °C): ≤ 0.2 %
Correspons to ISO
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.048779221457618
form
solid
form
solid
form
-
form
solid
solubility
208 g/L
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
H2O: 10%, clear, colorless
assay
≥99.5% dry basis (alkalimetric), 99.5-100.5% (alkalimetric)
assay
≥99.0% dry basis (alkalimetric), 98.0-100.5% (alkalimetric)
assay
-
assay
99.5-101.0% (T)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100, 300
Quality Level
-
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium phosphate monobasic
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Lopinavir assay setup saves time and improves efficiency with shorter columns, meeting European pharmacopoeia guidelines.
A complete SEC-UV workflow for quantifying monoclonal antibody fragments, monomers, and aggregates, including procedure for a system suitability test and heat stressing of antibodies.
Sortimentní položky
Following the new USP monograph for Famciclovir Tablets, Purospher™ STAR RP-8 endcapped HPLC columns can be used to monitor organic impurities in Famciclovir tablet formulations. Famciclovir is an antiviral drug indicated for the treatment of herpes zoster, herpes simplex virus 2 (genital herpes), herpes labialis (cold sores), etc.
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Determination of thiamine, riboflavin, nicotinamide, calcium pantothenate, and pyridoxine in compound vitamin B tablets using a Discovery® HS C18 column.
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
104873500004022536056128
104873025004022536056074
104873100004022536056098
104873905004022536056142
104873902504022536584263
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this product traceability to NIST or ISO 17034
    1 answer
    1. Potassium phosphate monobasic, product 1.04873, is for analysis EMSURE ISO. All EMSURE® products with the designation “ISO” are compliant with ISO 6353. Product 1.04873 is not NIST traceable.