Přeskočit na
1.04371
Hexane
≥98% (GC), suitable for gas chromatography (GC) ECD and FID, SupraSolv®
Synonyma:
Hexane, n-Hexane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 260,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 690,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 130,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 530,00 Kč
30 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
23 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)4CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
86.18
UNSPSC Code:
12191502
EC Index Number:
203-777-6
NACRES:
NA.03
Beilstein/REAXYS Number:
1730733
MDL number:
Assay:
≥98% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
69 °C (lit.)
Vapor pressure:
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
1 260,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
n-Hexane, for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
vapor density
~3 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
256 mmHg ( 37.7 °C), 5.2 psi ( 37.7 °C), ~132 mmHg ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
453 °F
potency
25000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7.7 %
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.375 (lit.)
kinematic viscosity
0.50 cSt(20 °C)
bp
69 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
transition temp
flash point -22 °C
solubility
0.0095 g/L
density
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector).
SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Ideal for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
The product is used as a solvent/reagent in:
  • sample preparation for determination of chlorinated pesticides according to EPA method 508
  • pesticide residue analysis by fast GC and GC-MS
  • determination of folpet and phthalimide in food by LC-MS
  • quantification of cyclic volatile methylsiloxanes in human blood by large volume injection coupled to GC/MS
  • detection of fatty acids in cooking oils by GC
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.007951.043911.04369
n-Hexane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04371
n-Hexane
n-Hexane for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
n-Hexane
n-Hexane for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04391
n-Hexane
n-Hexane hypergrade for organic trace analysis SupraSolv®
Supelco
1.04369
n-Hexane
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
solubility
0.0095 g/L
solubility
0.0095 g/L
solubility
-
solubility
0.0095 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
expl. lim.
7.7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Hexane
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-7.6 °F - closed cup
flash_point_c
-22 °C - closed cup
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
110-54-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Assessment of clean-up sorbents for extracting PAHs from salmon and PCBs from milk, optimized for GC analysis with MS and ECD detection.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Cyclic volatile methylsiloxanes in human blood as markers for ruptured silicone gel-filled breast implants
Rosendahl P, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 408(12), 3309-3317 (2016)
Fast GC, GC-MS and sample preparation methods for pesticide residue analysis in non-fatty baby food
Hercegova A and Matisova E
Acta Chimica Slovaca, 1(1), 112-123 (2008)
Effects of Repeated Heating on Fatty Acid Composition of Plant-Based Cooking Oils
Szabo Z, et al.
Foods (Basel, Switzerland), 11(2), 192-192 (2022)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
104371400004022536658223
104371500504054839606649
104371250004022536050805
104371100004022536050782
104371903004022536050836
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?