Přeskočit na
1.04360
n-Heptane
greener alternative
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Synonyma:
Heptane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 830,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 870,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.20
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
Assay:
≥99.5% (GC)
Technique(s):
gas chromatography (GC): suitable
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
2 830,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Tato položka podléhá spotřební dani. Zkontrolujte nákupní košík, abyste zjistili další podrobné informace. 
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
3.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detector) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Application
Appropriate for GC applications including sensitive detection in residue and environmental analysis.
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.043791.043651.04307
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04360
n-Heptane
n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-Heptane
n-Heptane EMPLURA®
Supelco
1.04365
n-Heptane
n-Heptane about 85% EMPLURA®
Supelco
1.04307
n-Heptane
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥85% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
expl. lim.
7 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Heptane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
104360100004027269955250
104360250004054839090776
Questions
  1. What is the pack size of this n-Heptane
    1 answer
    1. This product is currently supplied in a 1 Liter and 2.5 Liter pack size.