Přeskočit na
1.04379
n-Heptane
greener alternative
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Synonyma:
Heptane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 310,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 410,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 840,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 730,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 700,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
28 100,00 Kč
190 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
181 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
CH3(CH2)5CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
100.20
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
205-563-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730763
eCl@ss:
39010112
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
reagent grade
Bp:
98 °C (lit.)
Vapor pressure:
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
2 310,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.5 (vs air)
vapor pressure
40 mmHg ( 20 °C), 83 mmHg ( 37.7 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
433 °F
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
7 %
greener alternative product characteristics
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.01% Water, ≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
evapn. residue
≤0.001%
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
transition temp
flash point -4 °C
density
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCC
cation traces
Al: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Sn: ≤0.00001%, Zn: ≤0.00001%
greener alternative category
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
InChI key
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
n-Heptane is used as a:
  • Solvent in the extraction of sulfur-containing hydrocarbons.
  • Substrate for the double oxidation of medium-chain alkanes.
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Heptane is an environmentally preferable solvent compared to hexane and thus align with "Safer Solvents and Auxiliaries". Click here for more information.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.043601.043901.04366
n-Heptane for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Supelco
1.04379
n-Heptane
n-Heptane for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.04360
n-Heptane
n-Heptane for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.04390
n-Heptane
n-Heptane for spectroscopy Uvasol®
Supelco
1.04366
n-Heptane
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
assay
≥99.3% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
impurities
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH), ≤0.01% Water, ≤0.005% Sulfur compounds (as S), ≤0.1% Aromatic hydrocarbons (as C6H6)
impurities
-
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under n-Heptane
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
24.8 °F - closed cup
flash_point_c
-4 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
142-82-5
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?