Přeskočit na
1.02444
Chloroform
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonyma:
Trichloromethane, TCM, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 070,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 230,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 770,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CHCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
2 070,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
4.1 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.02432650471366927
Chloroform for liquid chromatography LiChrosolv®
Supelco
1.02444
Chloroform
Chloroform for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.02432
Chloroform
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, UV/Vis spectroscopy: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9%
assay
≥99.8%
solubility
8 g/L
solubility
8.7 g/L
solubility
-
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.01% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity
impurities
-
impurities
≤0.5 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm, <0.02% water
impurities
Acetone and aldehyde, passes test, Acid and chloride, passes test, Free chlorine (Cl), passes test, H2SO4, passes test (darkened), ≤0.01% water
Application
  • Preparation and application of stimuli-responsive PET TeMs: Utilizes RAFT graft block copolymerisation of styrene and acrylic acid for the separation of water-oil emulsions, demonstrating the adaptation of chloroform in enhancing polymer properties for environmental applications (Muslimova et al., 2024).
  • Effect of Stool Sampling on a Routine Clinical Method: Describes the use of chloroform in gas chromatography-mass spectrometry for the quantification of short-chain fatty acids in stool samples, highlighting its importance in clinical diagnostics (Mahdi et al., 2024).
  • Improved lipid analysis using a 2D-LC-MS system: Discusses a novel injection procedure involving chloroform for enhanced lipid profiling, showcasing its critical role in advanced biochemical analysis (Pánczél et al., 2024).
  • Ecological Risk Assessment of Three Pesticide Additives in Soil: Addresses the application of chloroform in the remediation of contaminated soils, emphasizing its utility in environmental toxicology and soil science (Li et al., 2024).
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102444901004022536968810
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?