Přeskočit na
1.02382
Calcium chloride dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Calcium dichloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
700,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
990,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 520,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 330,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CaCl2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.01
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
233-140-8
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.0-102.0% (complexometric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
700,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
product line
EMSURE®
assay
99.0-102.0% (complexometric)
form
solid
potency
2630 mg/kg LD50, skin (Rat)
impurities
≤0.003% Oxidizing substances (as NO3), ≤0.01% Insoluble matter
pH
4.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
176 °C (dec.) (lit.)
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0001%, Ba: ≤0.003%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0003%, K: ≤0.01%, Mg: ≤0.005%, Mg and allied cations: ≤0.5%, NH4+: ≤0.005%, Na: ≤0.01%, Sr: ≤0.05%, heavy metals: ≤5 ppm
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Calcium Chloride as a Novel Stabilizer for Foot-and-Mouth Disease Virus and Its Application in the Vaccine Formulation: Demonstrates the innovative use of calcium chloride dihydrate in stabilizing foot-and-mouth disease viruses, enhancing the efficacy and stability of vaccines (Jin JS, et al., 2024).
  • Efficient regulation of cadmium accumulation by carboxymethylammonium chloride in rice: Discusses the role of calcium chloride dihydrate in the absorption and regulation of heavy metals in plants, showing potential for environmental cleanup and safer agricultural practices (Fu L, et al., 2024).
  • Simultaneous impregnation and microencapsulation of CaCl(2) using silica gel and methyl cellulose for thermal energy storage applications: Highlights the use of calcium chloride dihydrate in energy storage systems, emphasizing its ability to enhance thermal properties and energy efficiency (Shervani S, et al., 2024).
  • Microbial induced carbonate precipitation for remediation of heavy metals, ions and radioactive elements: Explores the environmental applications of calcium chloride dihydrate in bioremediation, particularly in treating water and soil contaminated with heavy metals and radioactive materials (Taharia M, et al., 2024).
  • Hybrid Polymer Salogels for Reversible Entrapment of Salt-Hydrate-Based Thermal Energy Storage Materials: Investigates the integration of calcium chloride dihydrate in polymer matrices for reversible thermal energy storage, offering advancements in materials science and energy management (Rajagopalan KK, et al., 2024).
Analysis Note
Assay (complexometric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Acidity or alkalinity: passes test
pH-value (5 %; water, 25 °C): 4.5 - 8.5
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.0001 %
Ba (Barium):
≤ 0.003 %
: passes test
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0003 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.005 %
Sr (Strontium): ≤ 0.05 %
Magnesium and alkali metals: ≤ 0.5 %
Oxidizing substances (as NO₃): ≤ 0.003 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Other Notes
Replaces: CX0134; CX0130-1 CX0134-1; CX0134-3; CX0130; CX0130-6
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
211021.420021.37101
form
solid
form
-
form
solid
form
solid
assay
99.0-102.0% (complexometric)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.005%
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
cation traces
Al: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.01%, Mg and allied cations: ≤0.5%, Na: ≤0.01%, heavy metals: ≤5 ppm, Ba: ≤0.003%, Mg: ≤0.005%, Sr: ≤0.05%, Fe: ≤0.0003%, NH4+: ≤0.005%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Photometric measurement of ammonium ions in compost samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Learn about the photometric determination of nitrate ions in compost using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of nitrite ions in compost by Griess method using Spectroquant®
Zobrazit všechny protokoly
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102382050004022536032955
102382500004022536032993
102382100004022536032979
102382902504022536033013
102382025004022536914954
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?