Merck
21102
Calcium chloride dihydrate
tested according to Ph. Eur.
Synonyma:
Calcii chloridum
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CaCl2 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
147.01
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
233-140-8
MDL number:
Solubility:
water: soluble 147 g/L at 20 °C
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
tested according to Ph. Eur.
mp
176 °C (dec.) (lit.)
solubility
water: soluble 147 g/L at 20 °C
SMILES string
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
InChI key
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Application
Calcium chloride dihydrate has been used for synthesis of chemical hydrogels based on telechelic Poly (vinyl alcohol) (PVA). It has also been used for investigating the morphology of polystyrene-based emulsion-templated (PolyHIPE) materials.
Biochem/physiol Actions
Calcium chloride act as precipitants during protein crystallization process. It also enhances the competence of Escherichia coli cells as well as strengthened β-lactoglobulin gels by forming crossbridges.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium chloride dihydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)