Přeskočit na
1.01513
Hydrofluoric acid
48%, Ultrapur
Synonyma:
Hydrofluoric acid, Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid, HF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 300,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
27 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HF
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
20.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NB.21
MDL number:
Assay:
48%
Concentration:
48%
Form:
liquid
16 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hydrofluoric acid 48%, Ultrapur
Quality Level
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
description
for inorganic trace analysis
assay
48%
form
liquid
concentration
48%
pH
2 (20 °C in H2O)
bp
ca.106 °C/ca.223 °F-at 1,013 hPa
mp
-35 °C
solubility
soluble (Water: Soluble)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
F, [H+].[F-]
cation traces
Ag: ≤20 ppt, Al: ≤100 ppt, As: ≤20 ppt, Au: ≤20 ppt, Ba: ≤20 ppt, Be: ≤20 ppt, Bi: ≤-20 ppt, Ca: ≤500 ppt, Cd: ≤50 ppt, Ce: ≤20 ppt, Co: ≤20 ppt, Cr: ≤100 ppt, Cu: ≤500 ppt, Dy: ≤20 ppt, Er: ≤20 ppt, Eu: ≤20 ppt, Fe: ≤500 ppt, Ga: ≤20 ppt, Gd: ≤20 ppt, Hf: ≤10 ppt, Ho: ≤20 ppt, In: ≤20 ppt, K: ≤200 ppt, La: ≤20 ppt, Li: ≤20 ppt, Lu: ≤20 ppt, Mg: ≤100 ppt, Mn: ≤20 ppt, Mo: ≤20 ppt, Na: ≤200 ppt, Nb: ≤20 ppt, Nd: ≤20 ppt, Ni: ≤50 ppt, Pb: ≤50 ppt, Pd: ≤20 ppt, Pr: ≤20 ppt, Pt: ≤20 ppt, Rb: ≤20 ppt, Re: ≤10 ppt, Sb: ≤20 ppt, Sc: ≤20 ppt, Sm: ≤20 ppt, Sn: ≤50 ppt, Sr: ≤20 ppt, Ta: ≤50 ppt, Tb: ≤20 ppt, Te: ≤50 ppt, Th: ≤1 ppt, Ti: ≤100 ppt, Tl: ≤20 ppt, Tm: ≤20 ppt, U: ≤1 ppt, V: ≤20 ppt, W: ≤100 ppt, Y: ≤10 ppt, Yb: ≤20 ppt, Zn: ≤200 ppt, Zr: ≤20 ppt
storage temp.
2-30°C
InChI
InChI=1S/FH/h1H, 1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Detection of Organic Vapors Based on Photoluminescent Bragg-Reflective Porous Silicon Interferometer: This study demonstrates the use of 48% hydrofluoric acid in fabricating porous silicon structures for sensing organic compounds, showcasing its importance in developing advanced materials for chemical sensing (Ahn et al., 2015).
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.003351.003341.00338
concentration
48%
concentration
≥30-50% in hydrofluoric acid
concentration
-
concentration
40.0-42.0% Hf
assay
48%
assay
40%
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
pH
2 (20 °C in H2O)
pH
(at 20 °C (68 °F)strongly acid)
pH
2 (20 °C in H2O)
pH
(20 °C, strongly acid)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrofluoric acid 48%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101513100004022536530765