Přeskočit na
1.00334
Hydrofluoric acid
48%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Hydrofluoric acid, Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid, HF
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
962,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 630,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 200,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 080,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
HF
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
20.01
UNSPSC Code:
12352301
NACRES:
NA.21
MDL number:
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
962,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Hydrofluoric acid 48%, for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.27 (vs air)
vapor pressure
25 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
pH
2 (20 °C in H2O)
mp
-35 °C
solubility
water: soluble (at 20 °C)
density
1.16 g/cm3 at 20 °C, 1.15 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[H+].[F-]
InChI
1S/FH/h1H
InChI key
KRHYYFGTRYWZRS-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrofluoric acid (EMSURE® grade product) is used for regulated analyses and highly demanding lab applications. It also offers the highest quality and unmatched scope of specifications to give complete control of test conditions and eliminate uncertainties. EMSURE® grade products comply with all international regulations and can be used in various applications.
Application
Hydrofluoric acid 48% can be used as:
  • An etchant for the electrochemical wet etching of single-crystalline silicon wafers.
  • A matrix for the surface patterning of silicon via metal deposition.
  • A digestive acid for the determination of lanthanides in soils and sediments by inductively coupled plasma mass spectrometry.
Features and Benefits
  • Most extensive specifications worldwide
  • Tested for up to 70 parameters
  • Extraordinary purity
  • Verylow limiting values
  • Greater accuracy and control of analyses
  • Optimized for highly critical and demanding analyses
  • Ideal for method development
  • No interference or contamination due to unknown impurities
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.00338695068339261
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble (at 20 °C)
solubility
water: soluble
solubility
-
solubility
-
pH
2 (20 °C in H2O)
pH
(20 °C, strongly acid)
pH
-
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrofluoric acid 48%
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
Skladovací třída
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100334500004022536005096
100334250004027269033446
100334050004022536005058
100334100004022536005072
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?