Přeskočit na
1.01512
Silver nitrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Nitric acid silver(I) salt
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 130,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 800,00 Kč
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
45 100,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
157 700,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
AgNO3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
169.87
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
231-853-9
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Assay:
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
Grade:
ACS reagent
Form:
crystals, solid
8 130,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
5.8 (vs air)
product line
EMSURE®
assay
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
form
crystals, solid
impurities
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ACS), ≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ISO), ≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid (Reag Ph Eur)
pH
5.4-6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
444 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
density
4.35 g/cm3 at 20 °C
bulk density
2350 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0005%, sulfate (SO42-): ≤0.002%
cation traces
Cd: ≤0.0001%, Cu: ≤0.0002%, Fe: ≤0.0002%, Mn: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.001%, Tl: ≤0.001%, Zn: ≤0.0001%
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[Ag+]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChI key
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Fluoride-Ion-Responsive Sol-Gel Transition in an L-Cysteine/AgNO3 System: Self-Assembly Peculiarities and Anticancer Activity.: This research presents a novel use of silver nitrate in a sol-gel system that responds to fluoride ions. The findings contribute to the development of responsive materials with potential applications in drug delivery systems and tissue engineering, showcasing the versatility of silver nitrate in advanced material science (Vishnevetskii et al., 2024).
Analysis Note
Assay (argentometric): 99.8 - 100.5 %
Identity: passes test
Acidity or alkalinity: passes test
Free acid: passes test
Appearance of solution: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.0005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Tl (Thallium): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0001 %
Copper and substances precipitated by NH₃ (Al, Bi, Cu, Pb): passes test
Substances not precipitated by hydrochloric acid (Reag Ph Eur): ≤ 0.3 %
Substances not precipitated by hydrochloric acid (ACS): ≤ 0.01 %
Substances not precipitated by hydrochloric acid (ISO): ≤ 0.01 %
Corresponds to ACS, ISO, Reag. Ph Eur
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
31630-M209139792276
form
crystals, solid
form
solid
form
solid
form
powder, solid
assay
99.8-100.5% (silver nitrate titration)
assay
≥99.8%
assay
≥99.0%
assay
≥99.999% trace metals basis
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
anhydrous
density
4.35 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
impurities
≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ACS), ≤0.3% Substances not precipitated by hydrochloric acid (Reag Ph Eur), ≤0.01% Substances not precipitated by hydrochloric acid (ISO)
impurities
≤0.01% subst. not precipitated by HCl (as SO4)
impurities
Free acid, passes test, ≤0.01% not HCl pptd.
impurities
≤10.0 ppm Trace Metal Analysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver nitrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Skladovací třída
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101512002504022536021935
101512025004022536021959
101512100004022536021966
101512010004022536021942
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    0 answers