Přeskočit na
1.01383
Wright′s eosin methylene blue solution
for microscopy
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 mL
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
1 750,00 Kč
2.5 L
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 160,00 Kč
180 L
Očekávané datum odeslání27. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
373 800,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.05
UNSPSC Code:
41116130
1 750,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
420 °C (Methanol)
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
pH
7-8 (20 °C in H2O)
transition temp
flash point 9.7 °C (Methanol)
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
The Wright′s eosin methylene blue solution for microscopy, is a ready-to-use solution used in the staining method according to Wright, is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Leishman′s eosin methylene blue solution and May-Grünwald′s eosin methylene blue solution, it is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens.
The Wright′s eosin methylene blue solution is an IVD / CE product and 500 ml are sufficient for staining up to 1000 slides in Hellendahl cells. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Analysis Note
Suitability for microscopy (Blood smear): passes test
Erythrocytes: pink to brownish
Nuclei: blue-violet
Eosinophilic granules: red to red-brown
Neutrophilic granules: light violet
Lymphocyte cytoplasm: blue
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.092781.014241.09204
form
liquid
form
solid
form
liquid
form
liquid
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
density
0.80 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup - Methanol
flash_point_c
9.7 °C - closed cup - Methanol
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Seznamte se s klinickým studiem krve, krvetvorných orgánů a krevních chorob, včetně léčby, prevence a barviv používaných při hematologickém vyšetření.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
101383050004022536019970
101383010704054839116681
101383250004022536020013
101383902504027269233495
101383050704054839115882
101383010004022536019949
101383102204022536707327
101383918004022536020020