Merck
1.01424
May-Grünwald′s eosine-methylene blue solution modified
for microscopy, suitable for microscopy
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
O této položce
UNSPSC Code:
41116130
NACRES:
NA.05
EC Index Number:
200-659-6
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
May-Grünwald′s eosine-methylene blue solution modified, for microscopy, suitable for microscopy
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C)
form
liquid
autoignition temp.
420 °C
composition
C.I. 45380, 0.5 g/L
C.I. 52015, 0.7 g/L
contains CH3OH
expl. lim.
5.5-44 % (v/v) Methanol)
IVD
for in vitro diagnostic use
technique(s)
microbe id | staining: suitable
bp
65 °C/1013 hPa
transition temp
flash point 12 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
suitability
suitable for microscopy
application(s)
clinical testing
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
Quality Level
Analysis Note
Suitability for microscopy (Blood smear): passes test
Erythrocytes: pink to brownish
Nuclei: violet
Eosinophilic granules: red-brown
Neutrophilic granules: light violet
Lymphocyte cytoplasm: blue
General description
The staining method according to May-Grünwald is one of the standard techniques in hematological diagnostic procedures. Like Wright′s eosin methylene blue solution and Leishman′s eosin methylene blue solution, this ready-to-use solution is used for staining of blood and bone marrow smears and clinical cytological specimens. The 500 ml bottle provides ca. 1500 stainings. The May-Grünwald′s eosin methylene blue solution is an IVD / CE registered / certified product and the 500 ml bottle is sufficient for staining up to 1600 slides in Hellendahl cells. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Seznamte se s klinickým studiem krve, krvetvorných orgánů a krevních chorob, včetně léčby, prevence a barviv používaných při hematologickém vyšetření.
Learn about the clinical study of blood, blood-forming organs, and blood diseases including the treatment, prevention, and stains and dyes used in hematology testing.
Zobrazit všechny