Přeskočit na
1.00244
Citric acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 300,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 200,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 220,00 Kč
12 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 000,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 200,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.14
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
201-069-1
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
Assay:
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Grade:
ACS reagent
Form:
solid
Solubility:
880 g/L
1 300,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: HDPE bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor pressure
<1 Pa ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
form
solid
potency
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
composition
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
impurities
≤200 ppm Sulfated ash, ≤50 ppm In water insoluble matter
color
clear, white to almost white
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
transition temp
flash point 173.9 °C
solubility
880 g/L
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
bulk density
800‑1000 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 ppm, oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm, phosphate (PO43-): ≤10 ppm, sulfate (SO42-): ≤20 ppm
cation traces
Al: ≤0.2 ppm, As: ≤1 ppm, Cu: ≤5 ppm, Fe: ≤3 ppm, Hg: ≤1 ppm, Pb: ≤0.5 ppm, heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Biopolymeric Blends of Thermoplastic Starch and Polylactide as Sustainable Packaging Materials: This publication uses citric acid monohydrate in the synthesis of biodegradable polymers, highlighting its utility in developing sustainable materials within the industrial manufacturing and environmental sectors (Jozinović A et al., 2024).
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): 99.5 - 100.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white or colorless crystals
Appearance of solution (200 g/l; water): clear (≤ 3 NTU) and not more intense in color than reference solution Y₇, BY₇ or GY₇
In water insoluble matter: ≤ 50 ppm
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.2 ppm
As (Arsenic): ≤ 1 ppm
Hg (Mercury): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 3 ppm
Fe (Iron, acc. to Reag. Ph  Eur.): suitable to use in the limit test for iron
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Oxalates (as C₂H₂O₄): ≤ 50 ppm
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfated ash: ≤ 200 ppm
Water (according to Karl Fischer): 7.5 - 8.8 %
Corresponds to ACS, ISO 6353/2, Reag. Ph. Eur.
Other Notes
Replaces: CX1725-1; CX1725-3; CX1725
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR2903C22190001.37003
form
solid
form
-
form
-
form
crystalline, solid
solubility
880 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
880 g/L
assay
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
500
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
1.54 g/cm3 at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid monohydrate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
flash_point_f
345.0 °F - closed cup
flash_point_c
173.9 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Spectrophotometric method to determine hydroxyproline content in meat and meat products to assess collagen content and evaluate meat quality.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100244100004022536003429
100244500004022536003443
100244901204027269677732
100244902604022536646008
100244050004022536003405
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?