Přeskočit na
C2219000
Citric acid monohydrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 390,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
210.14
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4018641
3 390,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
API family
citric acid
manufacturer/tradename
EDQM
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
InChI key
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Citric acid monohydrate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Packaging
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR2903C0706C1909
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
description
BioXtra, ≥99.5%
description
ACS reagent, ≥99.0%
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
grade
-
grade
ACS reagent
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
-
application(s)
-
API family
citric acid
API family
-
API family
-
API family
-
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Citric acid monohydrate
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
345.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
173.9 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)