Přeskočit na
1.00206
Phenol
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Hydroxybenzene, Carbolic acid, Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 030,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 240,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
Assay:
99.0-100.5% (bromatometric)
Grade:
ACS reagent
Technique(s):
UV/Vis spectroscopy: suitable
Bp:
182 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
2 030,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
99.0-100.5% (bromatometric)
form
crystalline solid
autoignition temp.
1319 °F
potency
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.6 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
flash point 81 °C
solubility
84 g/L
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (bromatometric): 99.0 - 100.5 %
Identity (coloring 1): passes test
Identity (coloring 2): passes test
Identity (precipitate): passes test
Appearance: colourless or faintly pink or faintly yellowish crystals or crystalline masses, deliquescent
Appearance of solution (67 g/l, water): clear and not more intensely coloured than referencesolution B6
Appearance of solution (50 g/l; water): no turbidity or insoluble matter
Acidic substances: passes test
Solidification temperature (Ph Eur): ≥ 39.5 °C
Solidification temperature (ACS): ≥ 40.5 °C
Residue on evaporation (Ph Eur): ≤ 0.05 %
Residue on evaporation (ACS): ≤ 0.05 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.5 %
Other Notes
Replaces: PX0510; PX0510-2; PX0510-1
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
77608PHR10478.22296
Phenol GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00206
Phenol
Phenol BioUltra, Molecular Biology, ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
77608
Phenol
Phenol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1047
Phenol
Phenol for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22296
Phenol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
99.0-100.5% (bromatometric)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥99% (GC)
grade
ACS reagent
grade
Molecular Biology
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
synthesis grade
solubility
84 g/L
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
-
solubility
84 g/L
form
crystalline solid
form
solid
form
-
form
crystalline solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phenol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100206902504022536002989
100206025004022536002934
100206100004022536002958
Questions
  1. Wie soll ich dieses Produkt lagern?
    1 answer
    1. This product may be stored at room temperature.