Merck
8.22296
Phenol
for synthesis
Synonyma:
Hydroxybenzene, Carbolic acid, Hydroxybenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5OH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
94.11
UNSPSC Code:
12352104
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
203-632-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969616
eCl@ss:
39023301
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
182 °C (lit.)
Vapor pressure:
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
grade
synthesis grade
vapor density
3.24 (vs air)
vapor pressure
0.09 psi ( 55 °C), 0.36 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
crystalline solid
autoignition temp.
1319 °F
potency
660 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
8.6 %
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
transition temp
flash point 81 °C
solubility
84 g/L
density
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Oc1ccccc1
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI key
ISWSIDIOOBJBQZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 39 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
Protect from light. Any pink discoloration that might result from oxidation during storage generally does not affect the quality of the product.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
target_organs
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
177.8 °F - closed cup
flash_point_c
81 °C - closed cup
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822296100004022536488127
822296010004022536488103
822296050004022536488110