Přeskočit na
04-638
Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6
clone BED5 57-6, Upstate®, from mouse
Synonyma:
TERF1, telomeric repeat binding factor (NIMA-interacting) 1, FLJ41416, PIN2, TRBF1, TRF, TRF1, hTRF1-AS, t-TRF1
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 μg
Očekávané datum odeslání07. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
4 040,00 Kč
100 μg
Očekávané datum odeslání06. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
13 300,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
BED5 57-6, monoclonal
Application:
IF, WB
Citations:
2
4 040,00 Kč
Očekávané datum odeslání07. dubna 2026podrobné informace
K vašemu cílovému použití je dostupná rekombinantní protilátka bez obsahu konzervačních látek. Vyzkoušejte ZRB2593
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BED5 57-6, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, hamster, monkey, human
packaging
antibody small pack of 25 μg
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MABE113505-521T1948
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
BED5 57-6, monoclonal
clone
T2JKM3, monoclonal
clone
4A794, monoclonal
clone
TRF-78, monoclonal
species reactivity
mouse, rat, hamster, monkey, human
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
species reactivity
human
technique(s)
immunofluorescence: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, microarray: suitable, western blot: 2-4 μg/mL using HeLa nuclear extract
General description
~60 kDa
Immunogen
Human TRF1 protein
Application
This Anti-TRF1 Antibody, clone BED5 57-6 is validated for use in WB, IF for the detection of TRF1.
Biochem/physiol Actions
Detects TRF1
Physical form
Affinity purified immunoglobulin in PBS with 0.05% NaN3
Format: Purified
Analysis Note
Routinely evaluated by Western Blot on HeLa cell lysate.
Other Notes
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ještě jste nenalezli správný produkt?  
Vyzkoušejte náš produkt Nástroj pro výběr produktů.
Navštívit knihovnu dokumentů
PTOP and TRF1 help enhance the radio resistance in breast cancer cell.
Li, Z; Yang, X; Xia, N; Yang, L; Yu, H; Zhou, F; X, C; Zhou, Y
Cancer Cell International null
Emily Mason-Osann et al.
EMBO reports, 21(6), e49495-e49495 (2020-04-28)
Cancer cells can activate the alternative lengthening of telomeres (ALT) pathway to promote replicative immortality. The ALT pathway promotes telomere elongation through a homologous recombination pathway known as break-induced replication (BIR), which is often engaged to repair single-ended double-stranded breaks
Související obsah
"Epigenetics describes heritable changes in gene expression caused by non-genetic mechanisms instead of by alterations in DNA sequence. These changes can be cell- or tissue-specific, and can be passed on to multiple generations. Epigenetic regulation enriches DNAbased information, allowing a cell to vary its response across diverse biological and environmental contexts. Although epigenetic mechanisms are primarily centered in the nucleus, these mechanisms can be induced by environmental signals such as hormones, nutrients, stress, and cellular damage, pointing to the involvement of cytoplasmic and extracellular factors in epigenetic regulation."
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
04-638-25UG04054839350139