Přeskočit na
BMSD113328
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 2.8 mm, acid washed
Synonyma:
BeadBug Stainless Steel grinding medium, gringding beads, grinding medium, grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1000 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 400,00 Kč
O této položce
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
15 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel
packaging
pkg of 1,000 ea
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1133-28
bead diam.
2.8 mm
compatibility
BeadBug and BeadBlaster
General description
Loose, bulk beads, stainless steel,2.8mm diameter, acid washed, for bead homogenization
Application
bead, homogenization, lysis, stainless steel, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
BMSIPD96004MBMSIPD960038SBMSD113450
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1133-28
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-4M
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific IPD9600-38S
manufacturer/tradename
Benchmark Scientific D1134-50
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
material
stainless steel
packaging
pkg of 1,000 ea
packaging
pack of 5000 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 1000 ea
compatibility
BeadBug and BeadBlaster
compatibility
stainless steel grinding jars
compatibility
4mm PE and PC vials
compatibility
-
bead diam.
2.8 mm
bead diam.
4 mm
bead diam.
9.5 mm
bead diam.
5 mm
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
7440-48-4 + 7440-50-8 + 7440-02-0 + 7440-47-3 + 7782-49-2
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
BMSD113328-1000EA04065268535905